Learn More
Polypropylene Glycol 2000 Grade Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10764761 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 L
Packaging:
Amber glass bottle
Unit Size:
1 L
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10764761 1 L Amber glass bottle 1 L
1 options
Product Code. 10764761 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/3694/15
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Color Colorless
CAS 25322-69-4
Physical Form Viscous liquid Liquid
Molecular Formula (C3H6O)n
MDL Number MFCD00084446
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
Quantity 1 L
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H]OC(C)CO
IUPAC Name 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 134.18
PubChem CID 32881
Packaging Amber glass bottle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.