Läs mer
Kartell™ Flaskor med bred mun av polypropen
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
GL 32
GL 45
GL 63
Diameter (metrisk) Innerhals:
24 mm
38 mm
55 mm
Examen:
20mL
100mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 17
Paket med 25
Varje
Beskrivning
Tillverkad av polypropen för utmärkt kemisk och termisk stabilitet. Kartell™ Polypropylen Graduated Wide Mouth Bottles har en bred mun för enkel fyllning och tömning av vätske- eller pulverprover.
- Autoklaveringsbar
- Stabil, spricksäker flaska
- Lång halstråd säkerställer läckagesäker stängning
- Uppfyller DIN 13316 och 168
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 24 mm |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Examen | 20mL |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 13316 och 168 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Stängningsstorlek | GL 32 |
| Visa mer |