Läs mer
VITLAB™ VITsafe™ 500 ml tvättflaskor med bred mun
Produktkod. 11997097
Kemisk etikett:
Aceton
Acetonitril
Destillerat vatten
Etanol
Etylacetat
Isopropylalkohol
Metanol
Metylenklorid
Metyletylketon
N,N-dimetylformamid
Toluen
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11997097
Brand: VITLAB™ 1452989
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med hållbara säkerhetssymboler och annan viktig information för optimal laboratoriesäkerhet. Vitlab™ VITsafe™ Tvättflaskor med bred mun har ett färgkodat ventillock som stöder enkel visuell identifiering av media.
  • Tillverkad av PE-LD (eller PP för aceton och MEK), sprayrör från PP
  • Uppfyller i enlighet med direktiv (EG) nr 1272/2008 (GHS)
  • Tryckt med:
    • Materialnamn på tyska, engelska, franska och spanska
    • Kemisk formel, CAS-nr, faropiktogram, signalord
    • Riskfraser (H-fraser), säkerhetsfraser (P-fraser), samt NFPA Koda
  • Exakt spraystråle och optimerat medium tillbakaflöde genom den kontinuerliga och fint dragna spetsen på sprayröret
  • VENT-CAP-designen förhindrar nästan allt statiskt övertryck vilket minimerar läckage eller dropp
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Spara och lagra
Inkluderar Sprayrör och avtryck
Material Polypropen
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad Direktiv (EG) nr 1272/2008 (GHS)
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 166 mm
Kemisk etikett Metyletylketon
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 76 mm
Förslutningstyp Ventilerad