Läs mer
VITLAB™ VITsafe™ 500 ml tvättflaskor med bred mun
Kemisk etikett:
Aceton
Acetonitril
Destillerat vatten
Etanol
Etylacetat
Isopropylalkohol
Metanol
Metylenklorid
Metyletylketon
N,N-dimetylformamid
Toluen
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Tillverkad av PE-LD (eller PP för aceton och MEK), sprayrör från PP
- Uppfyller i enlighet med direktiv (EG) nr 1272/2008 (GHS)
- Tryckt med:
- Materialnamn på tyska, engelska, franska och spanska
- Kemisk formel, CAS-nr, faropiktogram, signalord
- Riskfraser (H-fraser), säkerhetsfraser (P-fraser), samt NFPA Koda
- Exakt spraystråle och optimerat medium tillbakaflöde genom den kontinuerliga och fint dragna spetsen på sprayröret
- VENT-CAP-designen förhindrar nästan allt statiskt övertryck vilket minimerar läckage eller dropp
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | LDPE |
| Stängningsfärg | Rött |
| Certifikat och efterlevnad | Direktiv (EG) nr 1272/2008 (GHS) |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 166 mm |
| Kemisk etikett | Aceton |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 76 mm |
| Visa mer |