Läs mer
VITLAB™ VITsafe™ 500 ml tvättflaskor med bred mun
Produktkod. 15742056
Kemisk etikett:
Aceton
Acetonitril
Destillerat vatten
Etanol
Etylacetat
Isopropylalkohol
Metanol
Metylenklorid
Metyletylketon
N,N-dimetylformamid
Toluen
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 15742056
Brand: VITLAB™ 1352819
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med hållbara säkerhetssymboler och annan viktig information för optimal laboratoriesäkerhet. Vitlab™ VITsafe™ Tvättflaskor med bred mun har ett färgkodat ventillock som stöder enkel visuell identifiering av media.
  • Tillverkad av PE-LD (eller PP för aceton och MEK), sprayrör från PP
  • Uppfyller i enlighet med direktiv (EG) nr 1272/2008 (GHS)
  • Tryckt med:
    • Materialnamn på tyska, engelska, franska och spanska
    • Kemisk formel, CAS-nr, faropiktogram, signalord
    • Riskfraser (H-fraser), säkerhetsfraser (P-fraser), samt NFPA Koda
  • Exakt spraystråle och optimerat medium tillbakaflöde genom den kontinuerliga och fint dragna spetsen på sprayröret
  • VENT-CAP-designen förhindrar nästan allt statiskt övertryck vilket minimerar läckage eller dropp
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material LDPE
Stängningsfärg Blått
Certifikat och efterlevnad Direktiv (EG) nr 1272/2008 (GHS)
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 166 mm
Kemisk etikett Destillerat vatten
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 76 mm
Förslutningstyp Ventilerad