Läs mer
Multiroir Controlec™ Transportbrickor av polypropenplast
Vikt (metrisk):
1.6 kg
2.5 kg
3.8 kg
7 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Transport Tray |
| Färg | Blue |
| Material | Polypropylene |
| Djup (metriskt) | 299 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 235 mm |
| Höjd (metrisk) | 240 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 198 mm |
| Längd (metrisk) | 409 mm |
| Längd (metrisk) Interiör | 313 mm |
| Modell | AMBD4322 |
| Visa mer |