Läs mer
Multiroir Controlec™ Transportbrickor av polypropenplast
Produktkod. 11780594
Change view
Vikt (metrisk):
1,6 kg
2,5 kg
3,8 kg
7 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
11780594 7 kg Varje
11750594 1,6 kg Varje
11760594 2,5 kg Varje
11770594 3,8 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11780594 Leverantör Multiroir Controlec™ Leverantörsnummer AMBD8632
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Produkttyp Transportbricka
Färg Blått
Material Polypropen
Djup (metriskt) 399 mm
Djup (metrisk) interiör 507 mm
Höjd (metrisk) 448 mm
Höjd (metrisk) interiör 278 mm
Längd (metrisk) 809 mm
Längd (metrisk) Interiör 686 mm
Modell AMBD8632
Vikt (metrisk) 7 kg