Läs mer
VITLAB™ Reagensflaska av polypropen
Descripción
Ekonomiska och hållbara reagensflaskor av plast är idealiska för förvaring av vätskor, pulver och pastaliknande material. En mängd olika storlekar, tätningar (propp eller skruvlock) och halsstorlekar finns tillgängliga för att möta lagringsbehoven för alla laboratoriematerial.
- Transparenta mediaflaskor idealiska för långtidsförvaring av kemikalier
- Reagensflaskor med skruvkork eller halsproppar
- Stoppare: halsstorlek med sexkantslock och röd kärna
- Skruvlock: GL-gängor med hög stigning för betydande bärkraft
- Större storlekar (5 och 10L) tillgängliga med handtag för enklare transport
- Flaskor med bredare mun är idealiska för enklare fyllning, särskilt av pulver och pastaliknande material
- Tillverkad av studiepolypropen
- Bra kemikalie- och temperaturbeständighet
- Autoklaverbar vid 121° C (2 bar) enligt DIN EN 285
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Långtidsförvaring av vätskor |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 10 flaskor |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 197 mm |
| Diameter (metrisk) | 105 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock med GL-gänga |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?