Läs mer
VITLAB™ Reagensflaska av polypropen
Produktkod. 15712046
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förslutningstyp:
Skruvlock med GL-gänga
Stoppare med sexkantslock
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningstyp Trådstorlek (metrisk) unitSize
15712046 100 mL Stoppare med sexkantslock NS Paket med 20
15291169 100 mL Skruvlock med GL-gänga GL 32 Paket med 20
15722046 250 mL Stoppare med sexkantslock NS Paket med 20
15271159 500 mL Skruvlock med GL-gänga GL 25 Paket med 10
15281159 1000 mL Skruvlock med GL-gänga GL 32 Paket med 10
15732046 1000 mL Stoppare med sexkantslock NS Paket med 10
12895733 1000 mL Skruvlock med GL-gänga GL 45 Paket med 10
15211179 2000 mL Skruvlock med GL-gänga GL 63 Paket med 6
10641353 2000 mL Skruvlock med GL-gänga GL 32 Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15712046 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 101594
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara flytande och pulverkemikalier säkert. VITLAB™ Polypropenreagensflaska är tillverkad av transparent, hållbar polypropen för långtidsförvaring. Välj mellan halsproppar eller skruvlock med maximalt grepp, båda tillgängliga i en mängd olika storlekar.
Ekonomiska och hållbara reagensflaskor av plast är idealiska för förvaring av vätskor, pulver och pastaliknande material. En mängd olika storlekar, tätningar (propp eller skruvlock) och halsstorlekar finns tillgängliga för att möta lagringsbehoven för alla laboratoriematerial.
  • Transparenta mediaflaskor idealiska för långtidsförvaring av kemikalier
  • Reagensflaskor med skruvkork eller halsproppar
    • Stoppare: halsstorlek med sexkantslock och röd kärna
    • Skruvlock: GL-gängor med hög stigning för betydande bärkraft
  • Större storlekar (5 och 10L) tillgängliga med handtag för enklare transport
  • Flaskor med bredare mun är idealiska för enklare fyllning, särskilt av pulver och pastaliknande material
  • Tillverkad av studiepolypropen
    • Bra kemikalie- och temperaturbeständighet
    • Autoklaverbar vid 121° C (2 bar) enligt DIN EN 285
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
För användning med (applikation) Långtidsförvaring av vätskor
Inkluderar NS-propp av polypropen och koniska axlar
Material Polypropen
Antal per förpackning 20 flaskor
Stopparnummer 29/32
Trådstorlek (metrisk) NS
Mun Bred
Höjd (metrisk) 111 mm
Produkttyp Reagensflaska
Diameter (metrisk) 55 mm
Förslutningstyp Stoppare med sexkantslock