Läs mer
VITLAB™ Reagensflaska av polypropen
Beskrivning
Ekonomiska och hållbara reagensflaskor av plast är idealiska för förvaring av vätskor, pulver och pastaliknande material. En mängd olika storlekar, tätningar (propp eller skruvlock) och halsstorlekar finns tillgängliga för att möta lagringsbehoven för alla laboratoriematerial.
- Transparenta mediaflaskor idealiska för långtidsförvaring av kemikalier
- Reagensflaskor med skruvkork eller halsproppar
- Stoppare: halsstorlek med sexkantslock och röd kärna
- Skruvlock: GL-gängor med hög stigning för betydande bärkraft
- Större storlekar (5 och 10L) tillgängliga med handtag för enklare transport
- Flaskor med bredare mun är idealiska för enklare fyllning, särskilt av pulver och pastaliknande material
- Tillverkad av studiepolypropen
- Bra kemikalie- och temperaturbeständighet
- Autoklaverbar vid 121° C (2 bar) enligt DIN EN 285
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Långtidsförvaring av vätskor |
| Inkluderar | NS-propp av polypropen och koniska axlar |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 10 flaskor |
| Stopparnummer | 60/46 |
| Trådstorlek (metrisk) | NS |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 214 mm |
| Diameter (metrisk) | 108 mm |
| Visa mer |