Läs mer
VITLAB™ Reagensflaska av polypropen
Beskrivning
- Genomskinlig
- Med skruvlock av polypropen
- God kemikaliebeständighet, idealisk för långtidsförvaring av vätskor Autoklaverbar vid 121° C (2 bar) enligt DIN EN 285
- Bredare mun för enkel fyllning
- Idealisk för puder och pastaliknande material
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Höjd (metrisk) | 172 mm |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 87 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |