Läs mer
Vitlab™ Polypropenreagensflaskor
Produktkod. 12885733
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12885733 250 mL Paket med 20
15201179 1000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12885733 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 101689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    922.83 SEK
    881.33 SEK / Paket med 20
    Save 41.50 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för långtidsförvaring av vätskor. VITLAB™ Polypropenreagensflaskor har en bredare mun för enkel fyllning av pulver och pastaliknande material.
  • Transparenta reagensflaskor
  • God kemikaliebeständighet
  • Med skruvlock av polypropen
  • Autoklaverbar vid °121 C (2 bar) enligt DIN EN 285
  • Storleken 5000 ml har ett handtag för enkel transport och upphällning
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Idealisk för puder och pastaliknande material
Inkluderar Skruvlock
Material Polypropen
Antal per förpackning 20 st
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 132 mm
Produkttyp Reagensflaska
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Skruvlock