Läs mer
Vitlab™ Polypropenreagensflaskor
Produktkod. 15201179
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15201179 1000 mL Paket med 10
12885733 250 mL Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15201179 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 101889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    927.00 SEK
    766.35 SEK / Paket med 10
    Save 160.65 SEK
    17% Av
I lager
Använd dessa flaskor för långtidsförvaring av vätskor. VITLAB™ Polypropenreagensflaskor har en bredare mun för enkel fyllning av pulver och pastaliknande material.
  • Transparenta reagensflaskor
  • God kemikaliebeständighet
  • Med skruvlock av polypropen
  • Autoklaverbar vid °121 C (2 bar) enligt DIN EN 285
  • Storleken 5000 ml har ett handtag för enkel transport och upphällning
  • Lämplig för livsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Idealisk för puder och pastaliknande material
Inkluderar Skruvlock
Material Polypropen
Antal per förpackning 10-pack
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 204 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 53 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Reagensflaska