Läs mer
Vitlab™ Sprayflaskor av polypropen
Produktkod. 12674970
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 mL
850 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12674970 400 mL Paket med 5
10302611 400 mL Varje
10463291 850 mL Varje
15252509 850 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12674970 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 53510
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för att spraya rengöringsmedel eller desinfektionsmedel, särskilt i svåråtkomliga områden, samt applikationer i tunnskiktskromatografi. VITLAB™ Sprayflaskor av polypropen har en sprayinsats med stabil, smidigt manövrerad pumpavtryckare och justerbart spraymunstycke.
  • Vita sprayflaskor av polypropen
  • Spraymunstycket kan regleras från den finaste dimman (nebuliserande) till en exakt vätskestråle
  • Räckvidd: ca. 3 till 4 meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Färg Vitt
För användning med (applikation) Idealisk för sprutning av rengöringsmedel eller desinfektionsmedel, särskilt i svåråtkomliga områden, såväl som applikationer i tunnskiktskromatografi
Material Polypropen
Antal per förpackning 5-pack
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Produkttyp Sprayflaska
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsändamål