Läs mer
Vitlab™ Sprayflaskor av polypropen
Produktkod. p-8000497
Kapacitet (metrisk):
400 mL
850 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10302611
Brand: Vitlab™ 53510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa flaskor för att spraya rengöringsmedel eller desinfektionsmedel, särskilt i svåråtkomliga områden, samt applikationer i tunnskiktskromatografi. VITLAB™ Sprayflaskor av polypropen har en sprayinsats med stabil, smidigt manövrerad pumpavtryckare och justerbart spraymunstycke.
  • Vita sprayflaskor av polypropen
  • Spraymunstycket kan regleras från den finaste dimman (nebuliserande) till en exakt vätskestråle
  • Räckvidd: ca. 3 till 4 meter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Färg Vitt
För användning med (applikation) Idealisk för sprutning av rengöringsmedel eller desinfektionsmedel, särskilt i svåråtkomliga områden, såväl som applikationer i tunnskiktskromatografi
Material Polypropen
Antal per förpackning 5-pack
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Sprayflaska
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsändamål