Läs mer
Buerkle™ Gängadapter av polypropen
Trådstorlek:
Extern: 2 tum grov Tri-Sure - 64 mm (BSI)
Extern: 2 tum. BSP; Utvändig 61 mm
Extern: 64 mm (BSI); Internt: DIN 51
Extern: 64 mm (BSI); Internt: DIN 60
Extern: 64 mm (BSI); Internt: DIN 61
Extern: 64 mm (BSI); Internt: DIN 71
Extern: Mauser; Internt: 2 tum (BSP )
Extern: Tri-Sure; Internt: 2 tum (BSP )
Extern: Tri-Sure; Internt: Mauser
Extern: amerikansk trummråd; Internt: 2 tum BSP
Internt: DIN 61 - 2 tum (BSP )
Invändig: 51 mm; 2 in.BSP
Invändigt: 71 mm; 2 tum (BSP )
Färg:
Blå, brun
Blått
Brun
Gul, Blå
Gult
Klart
Orange
Rött
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen
- Byt ut anslutningarna till olika adaptrar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| För användning med | För 0600-seriens modellpumpar |
| Trådstorlek | Extern: 2 tum grov Tri-Sure - 64 mm (BSI) |
| Inkluderar | Utvändig gänga 2 tum grov Tri-Sure - 64 mm (BSI) |
| Färg | Brun |
| Produkttyp | Trådadapter |