Läs mer
Kartell™ Vägningsflaskor av polypropen
Produktkod. 10196660
Kapacitet (metrisk):
60 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10196660
Brand: Kartell™ 0034300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska taraviktskorrigeringen med dessa lätta, autoklaverbara, återanvändbara genomskinliga flaskor. Kartell™ Vägningsflaskor av polypropen möjliggör exakt och säker vägning av prover i laboratoriet.
  • Lufttäta tryck på lock ingår
  • Mycket motståndskraftig mot syraangrepp
  • Inga inre axlar för att tillåta användning av spatlar
  • Toppar kan pressas för att underlätta hällningen
  • Ta av locket före autoklavering
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Genomskinligt
För användning med (applikation) Livsmedel
Inkluderar Tryck på locket lufttätt
Material Polypropen
Kvantitet 10 förpackning
Vikt (metrisk) 14g
Produktlinje Flaska
Certifikat och efterlevnad FDA 21CFR 177.1520
Höjd (metrisk) 69 mm
Produkttyp Vägningsflaska
Diameter (metrisk) 40 mm
Förslutningstyp Push-on lock