Läs mer
Fisherbrand™ Polypropylen Copolymer (PPCO) flaskor med bred mun
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescription
Includes
Skruvlock utan foder av polypropen
Högre temperaturbeständighet än LDPE eller HDPE
- Hantera upp till 120 °C (248 °F)† under korta perioder och 100 °C (212 °F) kontinuerligt
- Sprödhetstemperatur på 0 °C (32 °F)
- Styva väggar
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Kan steriliseras med alla vanliga metoder, förutom torr värme och strålning
Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering.
†Flaskan kan uppnå maximal temperatur endast om den är tom.
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | PPCO |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | 415 |
| Halsfinish | 28 mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Förslutningsfoder | Ofodrad |
| Show More |