Läs mer
Fisherbrand™ Polypropylen Copolymer (PPCO) flaskor med bred mun
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28 mm
28-415
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 72
Beskrivning
Innehåller
Skruvlock utan foder av polypropen
Högre temperaturbeständighet än LDPE eller HDPE
- Hantera upp till 120 °C (248 °F)† under korta perioder och 100 °C (212 °F) kontinuerligt
- Sprödhetstemperatur på 0 °C (32 °F)
- Styva väggar
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Kan steriliseras med alla vanliga metoder, förutom torr värme och strålning
Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering.
†Flaskan kan uppnå maximal temperatur endast om den är tom.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4,2 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4,2 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | PPCO |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Halsfinish | 38mm |
| Certifikat och efterlevnad | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Visa mer |