Läs mer
Fisherbrand™ Polypropylen Copolymer (PPCO) flaskor med bred mun
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11957904 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28 mm
28-415
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 72
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
11957904 1000 mL 65 mm Paket med 24
11917934 30 mL 28 mm Paket med 72
11927934 60 mL 28-415 Paket med 72
12642405 60 mL 28-415 Paket med 12
12662405 125 mL 38 mm Paket med 12
11937934 125 mL 38 mm Paket med 72
11947934 250 mL 45 mm Paket med 72
12672405 250 mL 45 mm Paket med 12
11927924 500 mL 55 mm Paket med 48
12682405 500 mL 55 mm Paket med 12
12612415 1000 mL 65 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11957904
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Skruvlock utan foder av polypropen
Högre temperaturbeständighet än LDPE eller HDPE
  • Hantera upp till 120 °C (248 °F)† under korta perioder och 100 °C (212 °F) kontinuerligt
  • Sprödhetstemperatur på 0 °C (32 °F)
  • Styva väggar
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Kan steriliseras med alla vanliga metoder, förutom torr värme och strålning
Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering.
†Flaskan kan uppnå maximal temperatur endast om den är tom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Genomskinligt
Material PPCO
Sterilitet Icke-steril
Halsfinish 65mm
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003; BSI:FM 653694
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Produkttyp Flaska med bred mun
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial PPCO
Stängningsstorlek 65 mm
Förslutningstyp Skruvlock