Läs mer
Kautex™ Flaskor med bred mun av polypropen, serie 303
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-ID (metrisk):
24.3 mm
30.9 mm
39.9 mm
50.8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 4
Varje
Description
- Autoklaverbar upp till 121° C
- Graderad med blått bläck för optimal synlighet
Ansökan:
- dispensering
- skickar prover
- utskick
- transport
- lagring
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | Dispensering, sändning av prover, postning, transport, förvaring |
| Form | Rund |
| Inkluderar | Stängning |
| Material | Polypropen |
| Hals-ID (metrisk) | 50.8 mm |
| Ersättningsförslutning | Skruvförslutning PP |
| Kvantitet | 1 st |
| Graderad | Ja |
| Show More |