Läs mer
Kautex™ Flaskor med bred mun av polypropen, serie 303
Produktkod. 10717244
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-ID (metrisk):
24.3 mm
30.9 mm
39.9 mm
50.8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 4
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hals-ID (metrisk) Förpackningsstorlek
10717244 250 mL 30.9 mm Varje
11361994 100 mL 24.3 mm Paket med 20
11371994 250 mL 30.9 mm Paket med 10
10767244 500 mL 39.9 mm Varje
11917087 500 mL 39.9 mm Paket med 10
10349550 1000 mL 50.8 mm Varje
11351994 1000 mL 50.8 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10717244 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000783859
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med polypropen för hög kemisk och termisk beständighet. Kautex™ Polypropenflaskor med bred mun är idealiska för pastor, granulat och varmfyllda produkter.
  • Autoklaverbar upp till 121° C
  • Graderad med blått bläck för optimal synlighet
Obs: Före autoklavering, skruva av förslutningen och placera den upp och ner på flaskan.
Ansökan:
  • dispensering
  • skickar prover
  • utskick
  • transport
  • lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
För användning med (applikation) Dispensering, sändning av prover, postning, transport, förvaring
Form Rund
Inkluderar Stängning
Material Polypropen
Hals-ID (metrisk) 30.9 mm
Ersättningsförslutning Skruvförslutning PP
Kvantitet 1 st
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 121 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Flaska med bred mun