Läs mer
Kautex™ Flaskor med bred mun av polypropen, serie 303
Produktkod. 10767244
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-ID (metrisk):
24.3 mm
30.9 mm
39.9 mm
50.8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10767244
Brand: Kautex™ 2000783852
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad med polypropen för hög kemisk och termisk beständighet. Kautex™ Polypropenflaskor med bred mun är idealiska för pastor, granulat och varmfyllda produkter.
  • Autoklaverbar upp till 121° C
  • Graderad med blått bläck för optimal synlighet
Obs: Före autoklavering, skruva av förslutningen och placera den upp och ner på flaskan.
Ansökan:
  • dispensering
  • skickar prover
  • utskick
  • transport
  • lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
För användning med (applikation) Dispensering, sändning av prover, postning, transport, förvaring
Form Rund
Inkluderar Stängning
Material Polypropen
Hals-ID (metrisk) 39.9 mm
Ersättningsförslutning Skruvförslutning PP
Kvantitet 1 st
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 155 mm
Produkttyp Flaska med bred hals
Förslutningstyp Skruvlock