Läs mer
Buerkle™ Flaska med bred hals av polypropen
Produktkod. 10783064 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Trådstorlek (metrisk):
40 mm
50 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Trådstorlek (metrisk) unitSize
10783064 1000 mL 65 mm Varje
17230574 100 mL - -
10402911 250 mL 40 mm -
10281541 500 mL 50 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Individuell kundspecifik utskrift möjlig - fråga oss!
Produktkod. 10783064 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03191000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Individuell kundspecifik utskrift möjlig - fråga oss!
Stabil flaska med vidhalsad öppning och skruvlock. Särskilt lämplig för viskösa medier, pulver, granulat och pastor. Läcksäker.
  • Individuell kundspecifik utskrift är möjlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinlig
Beskrivning Rund
Diameter (metrisk) Innerhals 50 mm
Material Polypropen
Antal per förpackning Vardera
Trådstorlek (metrisk) 65 mm
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 207 mm
Diameter (metrisk) 94 mm
Förslutningstyp Skruvlock