Läs mer
Buerkle™ Flaska med bred hals av polypropen
Produktkod. 17230574 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Trådstorlek (metrisk):
40 mm
50 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Individuell kundspecifik utskrift möjlig - fråga oss!
Produktkod. 17230574
Brand: Buerkle™ 03190100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Individuell kundspecifik utskrift möjlig - fråga oss!
Stabil flaska med vidhalsad öppning och skruvlock. Särskilt lämplig för viskösa medier, pulver, granulat och pastor. Läcksäker.
  • LDPE eller PP
  • LDPE-färgad brun för ljuskänsliga vätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 19 mm
Material HDPE
Kvantitet 1
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad Lämplig för livsmedel
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 99.5 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 46 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras