Läs mer
Polysorbat 20, Vegetabiliskt, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
25700.00 SEK - 147565.00 SEK
Kemiska identifierare
CAS 9005-64-5
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvikt (g/mol) 522.68
MDL-nummer MFCD00165986
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Förpackning Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Förpackning Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15538304
Visa dokument
Avantor J.T.Baker
4600-04
200 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
25700.00 SEK
200ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15548304
Visa dokument
Avantor J.T.Baker
4600-06
1 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
147565.00 SEK
1 L
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
9005-64-5
522.68
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MFCD00165986
443314
Specifikationer
Polysorbate 20, Vegetable
148.00°C
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
2-[2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etyldodekanoat
443314
9005-64-5
1L = 1.08kg
MFCD00165986
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
522.68
Multi-Compendial/NF
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Polysorbat 20, Vegetabiliskt, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™