Läs mer
Kautex™ PVC behållare med bred hals, transparent, utan förslutning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
71 mm
83.5 mm
87 mm
94 mm
98.5 mm
105.5 mm
108 mm
118.5 mm
120 mm
143 mm
187 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 114
Paket med 21
Paket med 48
Paket med 80
Paket med 96
Varje
Beskrivning
- Medlem av serie 310 containerfamiljen
- Förslutning finns separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 54 mm |
| För användning med (applikation) | Förpackning, dispensering, sändning av prover, förvaring, utskick |
| Material | Polypropen, PVC |
| nr per ärende | 126 |
| Kvantitet | 126/Cs. |
| Förslutning ingår | Nej |
| Form | Fyrkantig |
| Höjd (metrisk) | 118.5 mm |
| Visa mer |