Läs mer
Kautex™ PVC behållare med bred hals, transparent, utan förslutning
Produktkod. 10300771
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
71 mm
83.5 mm
87 mm
94 mm
98.5 mm
105.5 mm
108 mm
118.5 mm
120 mm
143 mm
187 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 114
Paket med 21
Paket med 48
Paket med 80
Paket med 96
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10300771 200 mL 87 mm Varje
10234491 100 mL 83.5 mm Paket med 80
17868167 100 mL 83.5 mm -
15961451 100 mL 83.5 mm Paket med 80
10429860 100 mL 71 mm Varje
15941401 100 mL 71 mm Paket med 80
10244491 200 mL 98.5 mm Varje
17858167 200 mL 98.5 mm -
15951451 200 mL 98.5 mm Paket med 48
10050541 300 mL 105.5 mm Varje
17848167 300 mL 105.5 mm -
10733481 300 mL 94 mm Varje
10050551 500 mL 118.5 mm Varje
17818167 500 mL 118.5 mm -
15971451 500 mL 118.5 mm Paket med 21
15951401 500 mL 108 mm -
10300721 500 mL 108 mm Varje
15981411 750 mL 120 mm Paket med 114
10247830 750 mL 120 mm Paket med 114
10196730 1000 mL 143 mm Varje
15961401 1000 mL 143 mm Paket med 96
10202091 2000 mL 187 mm Varje
17838127 2000 mL 187 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 10300771 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000070597
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.00 SEK
    13.96 SEK / Paket med 1
    Save 3.04 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyll och rengör dessa PVC-behållare med bred hals med lätthet på grund av den rymliga halskonfigurationen. Levereras utan förslutning.
  • Medlem av serie 310 containerfamiljen
  • Förslutning finns separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 41 mm
För användning med (applikation) Förpackning, dispensering, sändning av prover, förvaring, utskick
Material Polypropen, PVC
nr per ärende 406
Kvantitet 406/Cs.
Förslutning ingår Nej
Höjd (metrisk) 87 mm
För användning med (utrustning) Förslutning, skuminsats
Form Fyrkantig
Produkttyp Behållare med bred mun