Läs mer
Kautex™ PVC behållare med bred hals, transparent, utan förslutning
Produktkod. 15951401
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
71 mm
83.5 mm
87 mm
94 mm
98.5 mm
105.5 mm
108 mm
118.5 mm
120 mm
143 mm
187 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 114
Paket med 21
Paket med 48
Paket med 80
Paket med 96
Varje
Produktkod. 15951401
Brand: Kautex™ 2000070598
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyll och rengör dessa PVC-behållare med bred hals med lätthet på grund av den rymliga halskonfigurationen. Levereras utan förslutning.
  • Medlem av serie 310 containerfamiljen
  • Förslutning finns separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 54 mm
För användning med (applikation) Förpackning, dispensering, sändning av prover, förvaring, utskick
Material Polypropen, PVC
nr per ärende 162
Kvantitet 162/Cs.
Förslutning ingår Nej
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 108 mm
Produkttyp Behållare med bred hals
För användning med (utrustning) Förslutning, skuminsats