Läs mer
Potassium permanganate, low in mercury, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
548.61 SEK - 3260.48 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 7722-64-7 |
|---|---|
| Molekylformel | KMnO4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.032 |
| MDL-nummer | MFCD00011364 |
| InChI-nyckel | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
| PubChem CID | 516875 |
| IUPAC-namn | potassium;permanganate |
| LEDER | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11324197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036675.22 |
100g |
548.61 SEK
100g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11304197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036675.36 |
500g |
923.62 SEK
500g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11314197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036675.A4 |
2.5kg |
3260.48 SEK
2.5kg |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| KMnO4 | |
| MFCD00011364 | |
| potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
| potassium;permanganate |
Specifikationer
| Potassium permanganate | |
| 7722-64-7 | |
| KMnO4 | |
| potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
| VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
| potassium;permanganate | |
| 516875 | |
| ACS | |
| Crystalline |
| For analysis ACS | |
| 99% min. | |
| MFCD00011364 | |
| Soluble in water. | |
| [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
| 158.032 | |
| 158.03 | |
| Light sensitive | |
| 2.7 |
Säkerhet och hantering
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H272-H302-H314-H335-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1; Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-760-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SD6475000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures