missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Memmert™ Potentialfri kontakt (24 V / 2 A) med uttag till NAMUR NE 28 för kombinerat felmeddelande för UN75

Potentialfri kontakt för kombinationsfelmeddelande (t.ex. matningsfel, sensorfel, säkring).

Brand:  Memmert™ UN75H6

Produktkod. 17540506

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3400.00 SEK
    3257.03 SEK / Varje
    Spara 142.97 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 28-10-2025
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

  • Åtföljande
  • För kombinationsfelmeddelande
Specifikationer

Specifikationer

UN75 Ugn
Uttag till NAMUR NE 28
2 A
Potentialfri kontakt
24 V
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Memmert™ Potentialfri kontakt (24 V / 2 A) med uttag till NAMUR NE 28 för kombinerat felmeddelande för UN75 > För användning med: UN75

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.