Läs mer
Buerkle™ PP Lock för Buerkle™ Förvarings-/staplingsbehållare
Produktkod. 10268920 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Mått (L x B):
400 x 300 mm
600 x 400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
10268920 400 x 300 mm -
10441561 600 x 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10268920 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 34140001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 SEK
    186.64 SEK / Paket med 1
    Save 7.36 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ PP Lock för Buerkle™ Förvarings-/staplingsbehållare är den perfekta lösningen för att täcka förvarings-/staplingsbehållare.
  • PP
  • Lock för förvaringskärl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lock
Material Polypropen
Förslutningstyp Lock
Mått (L x B) 400 x 300 mm
För användning med (utrustning) 400 x 300 mm förvarings-/staplingsbehållare