Läs mer
Buerkle™ PP Lock för Buerkle™ Förvarings-/staplingsbehållare
Produktkod. 10441561 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
400 x 300 mm förvarings-/staplingsbehållare
600 x 400 mm förvarings-/staplingsbehållare
Längd (metrisk):
400 mm
600 mm
Bredd (metrisk):
300 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
10441561 600 x 400 mm förvarings-/staplingsbehållare 600 mm 400 mm Varje
10268920 400 x 300 mm förvarings-/staplingsbehållare 400 mm 300 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10441561 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 34140002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00 SEK
    305.19 SEK / Paket med 1
    Save 31.81 SEK
    9% Av
I lager
Buerkle™ PP Lock för Buerkle™ Förvarings-/staplingsbehållare är den perfekta lösningen för att täcka förvarings-/staplingsbehållare.
  • PP
  • Lock för förvaringskärl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lock
Färg Gray
Material Polypropen
Förslutningstyp Lock
Mått (L x B) 600 x 400 mm
För användning med (utrustning) 600 x 400 mm förvarings-/staplingsbehållare
Längd (engelska) 23.62 in.
Längd (metrisk) 600 mm
Bredd (engelska) 15.75 in.
Bredd (metrisk) 400 mm