Läs mer
Prazosin hydrochloride, Thermo Scientific™
An alpha adrenoceptor antagonist
954.65 SEK - 3071.31 SEK
Kemiska identifierare
CAS 19237-84-4
Molekylformel C19H22ClN5O4
Molekylvikt (g/mol) 419.87
MDL-nummer MFCD00058177
InChI-nyckel WFXFYZULCQKPIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym prazosin hydrochloride, prazosin hcl, minipress, vasoflex, peripress, furazosin hydrochloride, deprazolin, hypovase, hypovasole, pratsiol
PubChem CID 68546
ChEBI CHEBI:8365
IUPAC-namn hydrogen 2-[4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine chloride
LEDER [H+].[Cl-].COC1=C(OC)C=C2C(N)=NC(=NC2=C1)N1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CO1
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15484249
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61712.MD
250mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1062.72 SEK
954.65 SEK / 250mg
Save 108.07 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15474249
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61712.03
1g
3071.31 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Prazosin hydrochloride is an inhibitor of PDE. Also offered in a free base form Prazosin
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide, ethanol, water, methanol.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Specifikationer
Kemiska identifierare
19237-84-4
419.87
WFXFYZULCQKPIP-UHFFFAOYSA-N
68546
hydrogen 2-[4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine chloride
C19H22ClN5O4
MFCD00058177
prazosin hydrochloride, prazosin hcl, minipress, vasoflex, peripress, furazosin hydrochloride, deprazolin, hypovase, hypovasole, pratsiol
CHEBI:8365
[H+].[Cl-].COC1=C(OC)C=C2C(N)=NC(=NC2=C1)N1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CO1
Specifikationer
Prazosin hydrochloride
C19H22ClN5O4
4303561
prazosin hydrochloride, prazosin hcl, minipress, vasoflex, peripress, furazosin hydrochloride, deprazolin, hypovase, hypovasole, pratsiol
WFXFYZULCQKPIP-UHFFFAOYSA-N
hydrogen 2-[4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine chloride
68546
419.86
19237-84-4
MFCD00058177
14,7717
Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol,water,methanol.
[H+].[Cl-].COC1=C(OC)C=C2C(N)=NC(=NC2=C1)N1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CO1
419.87
CHEBI:8365
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H361-H302-H315-H319-H335
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H361
missing translation for 'einecsNumber' : 242-903-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VA1350000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer