Beskrivning
- Läcktät design och HEPA inlopps- och utloppsfilter
- Formgjutet skal i ett stycke av polyeten med medeldensitet
- Torr epoxibelagd stålöverbyggnad och invändig hylla i överföringskammaren
- Uppåtsvängbara inre och yttre överföringskammardörrar motbalanserade och utrustade med snabbspärrar
- Svart, kemikaliebeständig arbetsyta med fenolkärna förseglad mot handskfackets golv
- Dubbla HEPA-filter har 99,99 % effektivitet mot partiklar ner till 0,3 mikron
- 0,05 ppm eller lägre genomsnittliga spårgasnivåer detekterade under perimeterskanningstestning överträffar ASHRAE™ 110 standarder
- Testning med masspektrometer avslöjar inga detekterbara läckor> 1 x 10-3 ml/sek. när den testades medan handskfacket trycksattes med He vid 1 tum vattenmätare
- Vibration< 1,5 x 10 -5 tum förskjutning mätt på arbetsytan vid både min och max luftflödesvolymer
- 0,25 tum tjockt laminerat säkerhetsglas visningsfönster med pulverlackerad stålram och neoprenpackning
Användningsområden:
- För läkemedelsforskning, nanoteknik och biokemi
- För arbete med mikroorganismer, lågaktiva radiokemikalier, kemiska cancerframkallande ämnen och asbest
- Renrumsapplikationer som kräver ISO klass 3 villkor
Specifikationer:
- Huvudkammare: 13 fot 3 huvudkammare
- Utskärningsmått för visningsfönstret (L x B): 67,1 x 31,8 cm (26,37 x 12,5 tum)
- Övergripande mått (L x B x H): 80 x 134 x 102 cm (31,625 x 52,75 x 40 tum)
- Huvudkammarens inre mått (D x B x H): 69,9 x 85,1 x 63,5 cm (27,5 x 33,5 x 25 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handskfacket |
| Filtertyp | HEPA |
| Typ av belysning | Fluorescerande |
| Material | Polyeten |
| Amperage | 4 A |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Djup (engelska) | 31,6 tum. |
| Depth (engelska) Interiör | 27,5 tum |
| Djup (metriskt) | 80 cm |
| Djup (metrisk) interiör | 70 cm |
| Visa mer |