Läs mer
Prednisolone 17-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prednisolone 17-Acetate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O6/c1-13(25)29-23(19(28)12-24)9-7-17-16-5-4-14-10-15(26)6-8-21(14,2)20(16)18(27)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,24,27H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 402.2042 |