Läs mer
Bel Art™ PrepSafe™ Mikrocentrifugrör Mini flytande stativ
Produktkod. 15500012 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Fuchsia
Natural
Naturlig
Neon Yellow
Turkos knapp
Turquoise
Inkluderar:
No Attachment
Vortexande tillbehör
Vortexing Attachment
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15500012
Brand: Bel Art™ F187420127
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Immobiliseringsflikar skyddar rören från att öppnas när de är under tryck, nedsänkta eller välta
  • Holds up to twelve 1.5mL or 2.0mL microcentrifuge tubes in numbered locations
  • Raised handle for easy lifting without agitating samples
  • Stable feet keep racks upright on the bench
  • Use in water baths, ice or on the benchtop
  • 95mm outer diameter fits most 1000mL beakers
  • Available with or without vortexing attachment in a variety of colors
  • Polypropylene construction is steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Removable vortexing attachment available separately (Mfr. No. F187420140)
Specifikationer
Inkluderar Vortexing Attachment
Produkttyp Microcentrifuge Tube Rack
Array 1 x 12
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Neon Yellow
Håller Microtubes (1.5 to 2 mL)
Material Polypropylene
Positioner 12
Form Round
Hyllor None
Staplingsbar No
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) 1000mL Beakers, water baths
Kvantitet 10/Cs.
Längd (metrisk) 94 mm
Bredd (metrisk) 94 mm
Höjd (metrisk) 79 mm