Beskrivning
- Mattryckssprutan har ett genomskinligt visningsfönster för att göra det lätt att avläsa fyllnadsnivån
- Ett gummibelagt ringstativ säkerställer att sprutan kan sättas ned säkert
- Den inbyggda säkerhetsventilen skyddar mot övertryck (max. 3 bar)
- Den justerbara munstycksmuttern gör det möjligt att reglera sprutstrålen individuellt– från en fin sprutdimma till en kraftfull stråle
- Det ergonomiska handtaget ger ett bekvämt grepp om trycksprutan
- Delar i kontakt med media PE, PP, VMQ, V2A
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1200 mL |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Livsmedelssäker sprayflaska |
| Diameter (engelska) | 4,6 tum. |
| För användning med (applikation) | Mat |
| Inkluderar | Tryckspruta |
| Höjd (metrisk) med stängning | 315 mm |
| Material | Polyeten, Polypropen, VMQ, V2A |
| Max. Temperatur (metrisk) | 0 °C till 30 °C |
| Max. Temperatur (engelska) | 32 °F till 86 °F |
| Visa mer |