Läs mer
Buerkle™ Trycksprutor
Produktkod. 10038430 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10038430 1500 mL Varje
1 options
Produktkod. 10038430 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03090100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trycksätt din rengöring och desinfektion med Buerkle™ Trycksprutor. Dess låga hastighet är cirka 0,4-1,2 ml per minut. Standardtrycksprutan kan kompletteras med en 250 mm lång spraylansett eller skummunstycke, som producerar skum med skummande vätskor.
  • HDPE
  • 1500 ml
  • Kolvpumpen producerar 2 bars tryck innan tryckknappssprutningen börjar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Kapacitet (engelska) 50,72 oz.
För användning med (applikation) För desinfektion, rengöring, växtskydd, tunnskiktskromatografi, teknisk och sanitär användning
Material HDPE
Hals-ID (metrisk) 45 mm
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt) 30 °C
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Höjd (metrisk) 315 mm
Produkttyp Spakpumpspruta med justerbart munstycke
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras