Beskrivning
- Mediakontaktande delar PP, PE och rostfritt stål
- Flaska av LDPE
- Dysdiameter 0,6 mm
- Sprayvolym per slag: 1,2ml± 0,1
- Justerbar spraystråle
- Temperatur max. 30 °C
- Funktionen hos enskilda sprutor testas under tillverkningen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | White |
| Diameter (engelska) | 3.03 in. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 18 mm |
| För användning med (applikation) | Industri, laboratorier, produktion, fritid, hushåll och lämplig för jordbruksbekämpningsmedel och rengöringsmedel |
| Inkluderar | Patenterad avluftningsventil, handpump med lång livslängd |
| Höjd (metrisk) med stängning | 230 mm |
| Material | LDPE |
| Hals-ID (metrisk) | 18 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |