Läs mer
Buerkle™ Trycklösa LDPE-sprayflaskor med långlivad handpump
Produktkod. 11896840 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-ID (metrisk):
17.5 mm
18 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hals-ID (metrisk) unitSize
11896840 250 mL 18 mm Varje
10190071 500 mL 18 mm Varje
11886840 1000 mL 17.5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11896840 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03091025
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen, polyeten och rostfritt stål. Buerkle™ Trycklös LDPE sprayflaskor spray 1,2ml± 0,1 volym per slag. Lämplig för jordbruksbekämpningsmedel och rengöringsmedel.
  • Mediakontaktande delar PP, PE och rostfritt stål
  • Flaska av LDPE
  • Dysdiameter 0,6 mm
  • Sprayvolym per slag: 1,2ml± 0,1
  • Justerbar spraystråle
  • Temperatur max. 30 °C
  • Funktionen hos enskilda sprutor testas under tillverkningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
För användning med (applikation) Industri, laboratorier, produktion, fritid, hushåll och lämplig för jordbruksbekämpningsmedel och rengöringsmedel
Inkluderar Patenterad avluftningsventil, handpump med lång livslängd
Material LDPE
Hals-ID (metrisk) 18 mm
Temperaturområde (metriskt) 30 °C
Form Rund
Höjd (metrisk) 220 mm
Förslutningstyp Spray