Läs mer
Buerkle™ Trycklösa LDPE-sprayflaskor med långlivad handpump
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-ID (metrisk):
17.5 mm
18 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Mediakontaktande delar PP, PE och rostfritt stål
- Flaska av LDPE
- Dysdiameter 0,6 mm
- Sprayvolym per slag: 1,2ml± 0,1
- Justerbar spraystråle
- Temperatur max. 30 °C
- Funktionen hos enskilda sprutor testas under tillverkningen
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| För användning med (applikation) | Industri, laboratorier, produktion, fritid, hushåll och lämplig för jordbruksbekämpningsmedel och rengöringsmedel |
| Inkluderar | Patenterad avluftningsventil, handpump med lång livslängd |
| Material | LDPE |
| Hals-ID (metrisk) | 18 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | 30 °C |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 220 mm |
| Förslutningstyp | Spray |