Läs mer
Prilocaine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
A local anesthetic
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60648.03
687.82 SEK valid until 2026-07-03
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27965" för att få ditt kampanjpris.
Kvantitet 1g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15403389
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.60 SEK
    882.65 SEK / 1g
    Save 99.95 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
1786-81-8
256.774
BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N
92163
N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide;hydrochloride
C13H21ClN2O
MFCD00079279
prilocaine hydrochloride, propitocaine hydrochloride, prilocaine hcl, xylonest, prilocaine chloride, citanest hydrochloride, citanest plain, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide hydrochloride, 2-propylamino
CHEBI:32053
CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C.Cl
Specifikationer
Prilocaine hydrochloride
C13H21ClN2O
1g
prilocaine hydrochloride, propitocaine hydrochloride, prilocaine hcl, xylonest, prilocaine chloride, citanest hydrochloride, citanest plain, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide hydrochloride, 2-propylamino
CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C.Cl
256.774
CHEBI:32053
98%
1786-81-8
MFCD00079279
14,7743
BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N
N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide;hydrochloride
92163
256.77