Läs mer
Prilocaine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
A local anesthetic
882.65 SEK - 4028.31 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 1786-81-8 |
|---|---|
| Molekylformel | C13H21ClN2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.774 |
| MDL-nummer | MFCD00079279 |
| InChI-nyckel | BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | prilocaine hydrochloride, propitocaine hydrochloride, prilocaine hcl, xylonest, prilocaine chloride, citanest hydrochloride, citanest plain, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide hydrochloride, 2-propylamino |
| PubChem CID | 92163 |
| ChEBI | CHEBI:32053 |
| IUPAC-namn | N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide;hydrochloride |
| LEDER | CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15403389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60648.03 |
1g |
982.60 SEK 882.65 SEK / 1g Save 99.95 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15413389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60648.06 |
5g |
2537.17 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15423389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60648.09 |
10g |
4028.31 SEK
10g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 1786-81-8 | |
| 256.774 | |
| BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N | |
| 92163 | |
| N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide;hydrochloride |
| C13H21ClN2O | |
| MFCD00079279 | |
| prilocaine hydrochloride, propitocaine hydrochloride, prilocaine hcl, xylonest, prilocaine chloride, citanest hydrochloride, citanest plain, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide hydrochloride, 2-propylamino | |
| CHEBI:32053 | |
| CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C.Cl |
Specifikationer
| Prilocaine hydrochloride | |
| C13H21ClN2O | |
| 14,7743 | |
| BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N | |
| N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide;hydrochloride | |
| 92163 | |
| 256.77 |
| 1786-81-8 | |
| MFCD00079279 | |
| prilocaine hydrochloride, propitocaine hydrochloride, prilocaine hcl, xylonest, prilocaine chloride, citanest hydrochloride, citanest plain, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide hydrochloride, 2-propylamino | |
| CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C.Cl | |
| 256.774 | |
| CHEBI:32053 | |
| 98% |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 217-244-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UG5775000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures