Learn More
PRM1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifications
Antigen PRM1
Concentration 553 ÎĽg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Productos 2
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
16894984
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
15697-1-AP-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16884984
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
15697-1-AP-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
DescripciĂłn
DescripciĂłn
The PRM1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PRM1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PRM1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
PRM1
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
553 ÎĽg/mL
Polyclonal
Rabbit
5619
Primary
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
PRM1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado