Läs mer
WTW™ ProfiLine™ pH/ION 3310 fickmätare
Beskrivning
- pH 3310 är en elegant kombination av portabel mätare och datalogger, med loggningsintervaller mellan 1 s och 60 minuter
- Mätaren inkluderar ett inbyggt dataminne för 5000 GLP-kompatibla poster med en intervallstyrd logger
- Enkel kalibrering på 1 till 5 punkter med kalibreringstimer för alla mätuppgifter och 22 lagrade buffertuppsättningar
- Data kan bekvämt överföras till en dator via gränssnittet USB
- CMC-funktionen visualiserar det optimala mätområdet och stödjer därmed korrekta mätningar
- Grafisk visning med tydliga textmenyer möjliggör bekväm och säker hantering
- Inkluderar importören MultiLab™ för att samla in data via Excel™
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (mV) | ±0,3 mV/± 1 mV |
| Noggrannhet (pH) | ±0,005/± 0,01/0,1 |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,1 K |
| Alternativ för bakgrundsbelysning | Ja |
| Kalibrering | Enkel kalibrering med 22 lagrade buffertuppsättningar |
| Kalibreringspunkter | 1 till 5-punktskalibrering |
| Information om datahantering | Dataminne för 5000 GLP-kompatibla poster |
| Datapunkter | Datalogger med intervaller mellan 1 s och 60 minuter |
| Mätlägen | pH/mV/Temp |
| Räckvidd (mV) | -1250,0 till +1250 mV och -2500 till +2500 mV |
| Visa mer |