Learn More
PRPF40B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifications
Antigen PRPF40B
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & VerfĂĽgbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & VerfĂĽgbarkeit  
16896704
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
16929-1-AP-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16886704
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
16929-1-AP-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
PRPF40B
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q6NWY9, Q80W14
25766, 363000, 54614
PRPF40B Fusion Protein Ag10361
Primary
-20°C
PRPF40B
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Huntingtin yeast partner C, HYPC, PRPF40B
Prpf40b
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
PRPF40B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt