missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PSAP Mouse, Clone: ACPP/1338, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: EnquireBio 55-MSM1-P0
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
| PSAP | |
| Cytoplasmic | |
| ACPP/1338 | |
| Unconjugated | |
| NP_001127666 | |
| Mouse | |
| 52kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 55 | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| ACPP | |
| Recombinant human full-length ACPP protein | |
| PC12 cells or normal prostate or prostate carcinoma | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering