missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PSAP Mouse, Clone: ACPP/1338, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2035.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
| Antigen | PSAP |
|---|---|
| Klona | ACPP/1338 |
| Koncentration | 200μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15950688
|
EnquireBio
55-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15960688
|
EnquireBio
55-MSM1-P1 |
100 μg |
6263.25 SEK 5424.61 SEK / 100µg Save 838.64 SEK 13% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
| PSAP | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 55 | |
| Recombinant human full-length ACPP protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 52kDa |
| ACPP/1338 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_001127666 | |
| ACPP | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic | |
| PC12 cells or normal prostate or prostate carcinoma |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel