Läs mer
Cowie Technology™ PTFE-flaska med skruv
Produktkod. 10094360 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals:
10mm
12mm
19mm
25mm
35mm
52mm
57mm
60mm
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Innerhals Förpackningsstorlek
10094360 25 mL 19mm Varje
10277950 5 mL 10mm Varje
10074340 10 mL 12mm Varje
10598242 50 mL 25mm Varje
10598432 100 mL 35mm Varje
10004370 150 mL 35mm Varje
10769182 500 mL 52mm Varje
10167941 1000 mL 57mm Varje
10466481 2000 mL 60mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10094360
Beräknad leverans: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ingjutna handtag ger enkel manipulation. PTFE-flaskan med skruvlock är kemiskt resistent och inert.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE och med superslät invändig finish, FDA-godkänd
  • Olösligt och icke-kontaminerande
  • Exceptionellt termiskt motstånd kan användas från -200 °C till +280 °C
  • Handtag för enkel manipulation
  • Använd inte, när den är förseglad, för kemiska reaktioner eller nedbrytning, lossa locket vid termisk sterilisering
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals 19mm
För användning med (applikation) Förvaring av farliga kemikalier
Höjd (metrisk) med stängning 61mm
Material PTFE
Max. Temperatur (metrisk) 280 °C
Temperaturområde (metriskt) -200 till+ 280 °C
Tjocklek (metrisk) 2.25mm
Vikt (metrisk) 46g
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 33 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Produkttyp Förvaringsflaska
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.